Learn More
Propranolol hydrochloride, MedChemExpress
Beschreibung
Propranolol hydrochloride inhibits [3H]-DHA binding to rat brain membrane preparation with an IC50 of 12 nM. Propranolol hydrochloride is used for study of hypertension, pheochromocytoma, myocardial infarction, cardiac arrhythmias, angina pectoris, and hypertrophic cardiomyopathy.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Propranolol hydrochloride |
| CAS | 318-98-9 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C16H22ClNO2 |
| Menge | 1 g |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 150 mg/mL (507.10 mM) ∣H2O : 33.33 mg/mL (112.68 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | OC(CNC(C)C)COC1=CC=CC2=CC=CC=C12.Cl |
| Molekulargewicht (g/mol) | 295.8 |
| Formelmasse | 295.8 |
| Mehr anzeigen |