Learn More
Propyl pyrazole triol, MedChemExpress
Beschreibung
Propyl pyrazole triol (PPT) is a selective estrogen receptor alpha (ERα) agonist. The relative binding affinity of Propyl pyrazole triol for ERα (ERα: 49%) around 410 times higher compared with estrogen receptor beta (ERβ: 0.12%).
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Propyl pyrazole triol |
| CAS | 263717-53-9 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C24H22N2O3 |
| Menge | 5 mg |
| Synonym | PPT |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 100 mg/mL (258.77 mM) |
| SMILES | CCCC1=C(C2=CC=C(O)C=C2)N(C3=CC=C(O)C=C3)N=C1C4=CC=C(O)C=C4 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 386.44 |
| Mehr anzeigen |