Learn More
Protocatechuic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16422519
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
200 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16422519 1 g 1 Gramm
16411506 200 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16422519 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN0294
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Protocatechuic acid is a phenolic compound which exhibits neuroprotective effect.
Protocatechuic acid is a phenolic compound which exhibits neuroprotective effect.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Protocatechuic acid
CAS 99-50-3
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C7H6O4
Menge 1 g
Synonym 3,4-Dihydroxybenzoic acid
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (648.85 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 10 mg/mL (64.88 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=CC=C(O)C(O)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 154.12
Formelmasse 154.12
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neurodegeneration