Learn More
Protosappanin A, MedChemExpress
Artikelnummer. 16437527
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16437527 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16437527 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY113573
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Protosappanin A (PTA), an immunosuppressive ingredient and major biphenyl compound isolated from Caesalpinia sappan L, suppresses JAK2/STAT3-dependent inflammation pathway through down-regulating the phosphorylation of JAK2 and STAT3.
Protosappanin A (PTA), an immunosuppressive ingredient and major biphenyl compound isolated from Caesalpinia sappan L, suppresses JAK2/STAT3-dependent inflammation pathway through down-regulating the phosphorylation of JAK2 and STAT3.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Protosappanin A
CAS 102036-28-2
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C15H12O5
Menge 5 mg
Synonym PTA
Löslichkeitsinformationen DMSO : 250 mg/mL (918.27 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1CC2=CC(O)=C(O)C=C2C3=CC=C(O)C=C3OC1
Molekulargewicht (g/mol) 272.25
Formelmasse 272.25
Reinheit (%) 98.88%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation