Learn More
Hamilton™ PRP-X110 Säulen
Marke: Hamilton™ 79738
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.13400kg
Spezifikation
4,6 mm | |
5000 psi | |
7 μm | |
Ja | |
5°bis 60 °C | |
Gehäuse PRP-X110 | |
PSDVB/Trimethylammonium | |
Anionenaustauschsäule |
150 mm | |
pH-Wert 1 bis 13.0 bis 100 % wässriger, organischer Modifikator | |
100 Å | |
Je 1 | |
Gehäuse L47 | |
0,11 meq | |
PEEK |