Learn More
PRPF39 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 24480-1-AP-20UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16882945
  • 140.00 € / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 10-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Involved in pre-mRNA splicing By similarity. Ota T.
Spezifikation
Spezifikation
PRPF39
Polyclonal
Unconjugated
PRPF39
Pre mRNA processing factor 39, PRP39 homolog, PRPF39
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
55015
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.38 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q86UA1
PRPF39
PRPF39 Fusion Protein Ag21683