Learn More
PRPF39 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | PRPF39 |
---|---|
Konzentration | 0.38 mg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16882945
|
Proteintech
24480-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 10-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16872945
|
Proteintech
24480-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 10-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Involved in pre-mRNA splicing By similarity. Ota T.Spezifikation
PRPF39 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q86UA1 | |
55015 | |
PRPF39 Fusion Protein Ag21683 | |
Primary | |
-20°C | |
PRPF39 |
0.38 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
Pre mRNA processing factor 39, PRP39 homolog, PRPF39 | |
PRPF39 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |