missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PRX-08066, MedChemExpress

Artikelnummer. 16436558
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16436558

Marke: Medchem Express HY15472

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress PRX-08066 is a selective 5-hydroxytryptamine receptor 2B (5-HT2BR, IC50= 3.4 nM) antagonist that causes selective vasodilation of pulmonary arteries.

PRX-08066 is a selective 5-hydroxytryptamine receptor 2B (5-HT2BR, IC50= 3.4 nM) antagonist that causes selective vasodilation of pulmonary arteries.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material PRX-08066
CAS 866206-54-4
Farbe off White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H17ClFN5S
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 7 mg/mL (17.42 mM; Need ultrasonic)
SMILES N#CC1=CC(CN2CCC(NC3=C(C=C(Cl)S4)C4=NC=N3)CC2)=CC=C1F
Molekulargewicht (g/mol) 401.89
Formelmasse 401.89
Reinheit (%) 97.62%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt