Learn More
PRX-08066, MedChemExpress
Artikelnummer. 16473476
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 16473476
Marke: Medchem Express HY15472
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress PRX-08066 is a selective 5-hydroxytryptamine receptor 2B (5-HT2BR, IC50= 3.4 nM) antagonist that causes selective vasodilation of pulmonary arteries.
PRX-08066 is a selective 5-hydroxytryptamine receptor 2B (5-HT2BR, IC50= 3.4 nM) antagonist that causes selective vasodilation of pulmonary arteries.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material PRX-08066
CAS 866206-54-4
Farbe off White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H17ClFN5S
Menge 25 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 7 mg/mL (17.42 mM; Need ultrasonic)
SMILES N#CC1=CC(CN2CCC(NC3=C(C=C(Cl)S4)C4=NC=N3)CC2)=CC=C1F
Molekulargewicht (g/mol) 401.89
Formelmasse 401.89
Reinheit (%) 97.62%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.