Learn More
PTEN (Tumor Suppressor Oncoprotein) Mouse, Clone: PTEN/2110, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio 5278-MSM1-P1
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15920648
  • 510.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 01-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
PTEN (Tumor Suppressor Oncoprotein)
Cytoplasmic and Nuclear
PTEN/2110
Unconjugated
Mouse
55kDa
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
RUO
5278
IgG2b κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Recombinant full-length human PTEN protein
MCF-7 or HeLa Cells. Prostate, Breast, Liver, Renal Carcinoma.
100 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.