Learn More
Fisherbrand™ 4-Wege-Verbindungsstück aus PTFE
Für alle starren oder halbstarren Schläuche. Das Fisherbrand ™ 4-Wege-Verbindungsstück aus PTFE mit einer Bajonettkupplung rastet schnell ein.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01300kg
Beschreibung
- Bajonettverschluss
- Für die Verwendung mit starren und halbstarren Rohren aus z. B. Glas, FEP oder PTFE
Spezifikation
Steckverbinder | |
Autoklavierbar | |
PTFE | |
-200 °C | |
48 mm | |
Weiß |
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) | |
8 mm | |
48 mm | |
Je 1 | |
14 mm | |
280 °C |