Learn More
Fisherbrand™ 4-Wege-Verbindungsstück aus PTFE
Für alle starren oder halbstarren Schläuche. Das Fisherbrand ™ 4-Wege-Verbindungsstück aus PTFE mit einer Bajonettkupplung rastet schnell ein.
14.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Steckverbinder |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Material | PTFE |
Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -200 °C |
Produktcode | Marke | Gesamtlänge (metrisch) | Breite (metrisch) | Höhe (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Gesamtlänge (metrisch) | Breite (metrisch) | Höhe (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10068291
|
Fisherbrand™
|
44 mm | 44 mm | 14 mm | 6 mm |
14.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10531822
|
Fisherbrand™
|
48 mm | 48 mm | 14 mm | 8 mm |
14.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
- Bajonettverschluss
- Für die Verwendung mit starren und halbstarren Rohren aus z. B. Glas, FEP oder PTFE
Spezifikation
Steckverbinder | |
Autoklavierbar | |
-200 °C | |
14 mm | |
280 °C |
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) | |
PTFE | |
Je 1 | |
Weiß |