Learn More
Fisherbrand™ 4-Wege-Verbindungsstück aus PTFE
Für alle starren oder halbstarren Schläuche. Das Fisherbrand ™ 4-Wege-Verbindungsstück aus PTFE mit einer Bajonettkupplung rastet schnell ein.
Marke:  Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00700kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10068291
  • 13.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-10-2022
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Bajonettverschluss
  • Für die Verwendung mit starren und halbstarren Rohren aus z. B. Glas, FEP oder PTFE
Spezifikation
Spezifikation
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB)
6 mm
44 mm
−200 °C
44 mm
Weiß
Ja
PTFE
Steckverbinder
Je 1
14 mm
280 °C