Learn More
Bohlender™ Pinzetten mit stumpfer Spitze, PTFE
Diese Pinzetten eignen sich für zahlreiche Zwecke. BOLA PTFE-Pinzette mit universeller chemischer Beständigkeit.
Brand: Bohlender™ H909-02
Additional Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Description
- Vorgefertigte Pinzette
- PTFE-Konstruktion
- Mit spitzen Enden
- Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
Specifications
Spitz | |
Vorgefertigte Pinzette | |
100 mm |
Je | |
PTFE (Polytetrafluoroethylen) | |
Pinzetten |