Learn More
Bohlender™ Pinzetten mit stumpfer Spitze, PTFE
Diese Pinzetten eignen sich für zahlreiche Zwecke. BOLA PTFE-Pinzette mit universeller chemischer Beständigkeit.
33.87 € - 33.92 €
Spezifikation
Spitzenform | Spitz |
---|---|
Anzahl pro Packung | Je |
Bauweise/Design | Vorgefertigte Pinzette |
Material | PTFE (Polytetrafluoroethylen) |
Produkttyp | Pinzetten |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10329331
|
Bohlender™
H909-04 |
150 mm |
33.87 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10319331
|
Bohlender™
H909-02 |
100 mm |
33.92 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Vorgefertigte Pinzette
- PTFE-Konstruktion
- Mit spitzen Enden
- Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
Spezifikation
Spitz | |
Vorgefertigte Pinzette | |
Pinzetten |
Je | |
PTFE (Polytetrafluoroethylen) |