Learn More
Fisherbrand™ PTFE-Membranfilter-Satz
Zur Verwendung mit der Accumax Pipettierhilfe.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00900kg
Beschreibung
- Erhältlich in zwei verschiedenen Größen:0.20& Mikro;m und0.45& Mikro;m
- Zur Verwendung mit der Accumax Pipettierhilfe
- Lieferbar im Set mit 5 Stück
Spezifikation
PTFE | |
Membranfilter-Set | |
5/Pckg. |
0,20 µm | |
Accumax Pipettierhilfe |