Learn More
Bohlender™ PTFE-Membranen zur Kompensation
Eine Ersatzmembran für Bohlender Sätze zur Druckkompensation.
Marke: Bohlender™ N1699-14
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Temperaturbeständig von −200 °C bis +250 °C
- Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
- Autoklavierbar bei 121 °C
- Vakuum-geeignet
- FDA-Konformität
- Filtermembran aus PTFE
- Dicke 0.2 mm, Porengröße 2.5 μm
- Für Gewinde GL 14
- Membrandurchmesser, 12 mm
- Flussrate von 25 l/h bei 1 bar, 16 l/h bei 0.5 bar
- Lieferbar in Packungen mit 10 Stück
Spezifikation
FDA-Konformität | |
Einstellung für Druckkompensation | |
2,5 μm | |
10 | |
12 mm |
Weiß | |
PTFE | |
16 l/h bei0.5 bar; 25 l/h bei 1 bar | |
-200 °C bis +250 °C |