Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Flea Micro Mag Stir Bar 5x2mm Blue
Mikromagnetische Rührstäbe sind für das Rühren kleiner Volumina in Gefäßen wie Fläschchen, Röhrchen und Gradientenherstellern konzipiert
Marca: Bel-Art™ SP Scienceware™ F37121-0012
6.14 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21656" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dettagli aggiuntivi : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Descrizione
- Besonders nützlich für die Umweltanalytik und biowissenschaftliche Anwendungen, bei denen kleinere Proben vorbereitet und bewertet werden müssen
- Erhältlich in zahlreichen Farben und mit verschiedenen Septen
- Alnico-Magnet, gekapselt in FDA-Gütegrad, USP-Klasse VI der Marke Teflon® PTFE-Beschichtung–hervorragende chemische Kompatibilität
- Hergestellt in einer registrierten ISO 9001:2015-Einrichtung mit SGS-Zertifizierung
- Autoklaviersicher
Specifica
2 mm | |
Mikro-Magnetrührstäbe | |
Je 1 | |
Röhrchen, Mikro-Teströhrchen, Zentrifugenröhrchen | |
ISO 9001:2015 | |
Achteckig |
PTFE | |
Blau | |
PTFE (Polytetrafluoroethylen) | |
Ja | |
5 mm |