Learn More
Merck Mitex™ Membrane Filters, 10 μm
Unlaminated for extreme chemical or temperature conditions
Marke: Merck LCWG02500
507.26 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23269" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Description
Unlaminiert für extreme chemische oder Temperaturbedingungen
Die Mitex™ PTFE-Membran ist unempfindlich gegenüber fast allen Flüssigkeiten, einschließlich organischer Lösungsmittel, konzentrierter Säuren und Basen, Treibgasen und kryogenen Fluiden. Die Mitex™-Membran ist nicht beschichtet und dennoch einfach zu handhaben. Sie verbindet die Vorteile einer beschichteten Membrane mit der Vielseitigkeit einer reinen PTFE-Membran. Die Mitex™-Membran ist hydrophob.Merkmale & Vorteile
- Umfassende chemische Kompatibilität
- Biologisch und chemisch inert
- Stabil bei Temperaturen über 260 &°C &(500 °F) und unter -100 &°C &(-148 °F)*
Anwendungen: Klärung von Säuren, Basen und kryogenen Flüssigkeiten; Klärung von Treibstoffen; Analyse von Hydraulikflüssigkeiten; Isolierung von RNA
Specifications
14 l/min/cm2 | |
≥0,03 bar | |
Siebfilter | |
10 μm | |
LCWG | |
Kann unter extremen chemischen oder Temperaturbedingungen (bis 260 °C) verwendet werden | |
Glatt | |
60% | |
Kariert | |
130 µm | |
Hydrophob | |
25 mm |
Nicht autoklavierbar | |
Weiß | |
PTFE | |
Unsteril | |
14 l/min/ cm2 (Luft), 220 ml/min/ cm2 (Wasser) | |
Hydrophob | |
100Pack | |
100/Packung | |
260 °C | |
Filtermembranen | |
25 mm |