Learn More
VITLAB™ PTFE-Magnetrührer, polygonal
Die VITLAB™ polygonalen Magnetrührstäbe aus PFTE sind lange haltbar und entmagnetisieren sich nicht, wenn sie sachgerecht gelagert und nicht auf harte Oberflächen (z. B. Stahl) fallen gelassen werden.
Marke: VITLAB™ 302097
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.15000kg
Beschreibung
- Permanentmagnet mit AlNiCo-V-Kern
- Die abgewinkelte Form führt zu erheblichen Verwirbelungen
- Erzielt ein effektives Mischen, selbst bei niedrigen Drehgeschwindigkeiten
- FTE
Spezifikation
Dauermagnet AlNiCo V-Kern | |
Zur Vorbereitung, Trennung und Konzentration | |
PTFE (Polytetrafluoroethylen) | |
Polygonal |
6 mm | |
10/Pckg. | |
30 mm |