Learn More
Cole-Parmer™ PTFE-Siebdichtungen
Schützen Ihrer Pumpe, Ventile und anderen Komponenten in der Flüssigkeitsleitung
Marke:  Cole-Parmer™ 3053828
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.09070kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16639285
  • 274.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Vorfilter vor kritischen Membranfiltern
  • Erzeugen von Turbulenzen für eine verbesserte Masse- oder Wärmeübertragung
  • Reinigen in Chromatographie-Anwendungen
Spezifikation
Spezifikation
20
PTFE-Dichtung
PTFE
5,08 cm