Learn More
Cole-Parmer™ PTFE-Siebdichtungen
Schützen Ihrer Pumpe, Ventile und anderen Komponenten in der Flüssigkeitsleitung
225.00 € - 274.00 €
Product Code | Brand | Außendurchmesser (metrisch) | Netzgröße | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Außendurchmesser (metrisch) | Netzgröße | Price | Quantity & Availability | ||||
16629295
|
Cole-Parmer™
3053880 |
1,27 cm | 100 |
270.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16679275
|
Cole-Parmer™
3053804 |
2,54 cm | 10 |
225.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16659285
|
Cole-Parmer™
3053844 |
2,54 cm | 4 |
235.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16689275
|
Cole-Parmer™
3053806 |
3,81 cm | 10 |
248.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16639295
|
Cole-Parmer™
3053886 |
3,81 cm | 100 |
248.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16699275
|
Cole-Parmer™
3053808 |
5,08 cm | 10 |
274.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16639285
|
Cole-Parmer™
3053828 |
5,08 cm | 20 |
274.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16679285
|
Cole-Parmer™
3053848 |
5,08 cm | 40 |
274.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16649295
|
Cole-Parmer™
3053888 |
5,08 cm | 100 |
274.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Description
- Vorfilter vor kritischen Membranfiltern
- Erzeugen von Turbulenzen für eine verbesserte Masse- oder Wärmeübertragung
- Reinigen in Chromatographie-Anwendungen
Specifications
PTFE | |
PTFE-Dichtung |