Learn More
Cole-Parmer™ PTFE-Siebdichtungen
Schützen Ihrer Pumpe, Ventile und anderen Komponenten in der Flüssigkeitsleitung
Marke: Cole-Parmer™ 3053888
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02270kg
Beschreibung
- Vorfilter vor kritischen Membranfiltern
- Erzeugen von Turbulenzen für eine verbesserte Masse- oder Wärmeübertragung
- Reinigen in Chromatographie-Anwendungen
Spezifikation
100 | |
PTFE-Dichtung | |
PTFE | |
5,08 cm |