Learn More
JG Finneran Associates™ PTFE-Dichtungen
Verwenden Sie diese Einsätze mit Dram-Probenfläschchen. Die JG Finneran™ Dram-Probenfläschchen bestehen aus Borosilikatglas Typ I und bieten eine außergewöhnliche Beständigkeit gegen Hitzeschock und chemisches Auslaugen.
Marke: JG Finneran Associates™ 601010-08
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.88360kg
Beschreibung
- PTFE-Dichtungen
- Zur Verwendung mit Dram-Probenfläschchen
- In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
PTFE | |
Weiß | |
1000/Packung | |
8 mm |