Learn More
JG Finneran Associates™ PTFE-Dichtungen
Verwenden Sie diese Einsätze mit Dram-Probenfläschchen. Die JG Finneran™ Dram-Probenfläschchen bestehen aus Borosilikatglas Typ I und bieten eine außergewöhnliche Beständigkeit gegen Hitzeschock und chemisches Auslaugen.
50.55 € - 106.30 €
Spezifikation
Material (Auskleidung) | PTFE |
---|---|
Farbe | Weiß |
Menge | 1000/Packung |
Produktcode | Marke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10647551
|
JG Finneran Associates™
601010-10 |
Größe: 10 mm |
50.55 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 05-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10187500
|
JG Finneran Associates™
601010-13 |
Größe: 13 mm |
51.75 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10516972
|
JG Finneran Associates™
601010-08 |
Größe: 8 mm |
106.30 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- PTFE-Dichtungen
- Zur Verwendung mit Dram-Probenfläschchen
- In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
PTFE | |
Weiß | |
1000/Packung |