Learn More
Amarell™ AD20TH Sonde für digitales Thermometer
Zur Verwendung mit AD20TH-Präzisionsthermometer. Diese Pt 100-Sonde der Klasse A besteht aus Edelstahl und verfügt über ein PVC-Kabel.
Marke: Amarell™ E910656
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02500kg
Beschreibung
- Präzise Pt100-Sonde der Klasse A
- Edelstahl
- PVC-Kabel, 1 m lang
Spezifikation
8.0 mm | |
1 m | |
Edelstahlsonde mit PVC-Kabel, PVC | |
Oberflächensonde | |
−50 °C | |
±0,3 °C und 0,5 % des Bereichs |
Für feste Materialien | |
105 mm | |
T90 = 55 s | |
300 °C | |
– 50 bis +300 °C |