Learn More
Hirschmann™ PTFE-Gewindeadapter
Gewindeadapter aus PTFE für den Einsatz mit ceramus™ -classic.
Marke: Hirschmann™ 9313607
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Für den Anschluss an die meisten herkömmlichen Flaschen
Spezifikation
PTFE | |
ceramus™ classic und EM-dispenser | |
40 mm |
Gewinde-Adapter | |
Je 1 | |
32 mm |