Learn More
Fisherbrand™ Universal-Rührerführung, PTFE (V7)
Dauerhaft belastete PTFE/PEEK-Verbunddichtung. Fisherbrand™ PTFE Universal Rührwerksführung (V7) enthält ein spezielles Glaskugellager für Steifigkeit und Laufruhe.
289.00 € - 385.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Rührer mit Rührwellen aus PTFE, Glas und Metall |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ausrichtung des Schafts beim Mischen |
Menge | Je 1 |
Typ | Universal-Rührerführung, PTFE (V7) |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Welle | Standard-Konusverbindung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Welle | Standard-Konusverbindung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11537233
|
Fisherbrand™
|
6 mm | 19/22A Konus |
289.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11547233
|
Fisherbrand™
|
6 mm | 24/40A Konus |
289.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11557233
|
Fisherbrand™
|
8 mm | 24/40A Konus |
289.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11567233
|
Fisherbrand™
|
10 mm | 24/40A Konus |
289.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11577233
|
Fisherbrand™
|
12 mm | 29/42A Konus |
385.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Vakuum- (5 mm Hg) und Druckleistung (3 bis 5 psi)
- Hohe chemische Beständigkeit
- Peitschenschutz und reduzierte Vibration
- Kein Verschütten
- Selbstlösender Gelenkring
- Empfohlene Maximaldrehzahlen: kontinuierlich 500 U/min, intermittierend 800 U/min. Für Glas-, Metall- und PTFE-Rührwellen.
Spezifikation
Rührer mit Rührwellen aus PTFE, Glas und Metall | |
Ausrichtung des Schafts beim Mischen | |
Je 1 | |
Universal-Rührerführung, PTFE (V7) |