Learn More
Invitrogen™ PTK2B (FAK2) Recombinant Human Protein
PTK2B (FAK2) is a cytoplasmic tyrosine kinase.
Marke:  Invitrogen™ PV4568
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15488733
  • 7890.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 03-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
PTK2B (FAK2) is involved in calcium-induced regulation of ion channels and activation of the map kinase signaling pathway.
Spezifikation
Spezifikation
NP_004094
50mM Tris (pH 7.5), 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol
1mg
RUO - research use only
PTK2B (FAK2)
Human
GST Tag
Frozen
Nuclear Receptor Assay
145.1kDa
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Full Length
FAK Kinase Family
Recombinant
Baculovirus