Learn More
Invitrogen™ PTK2B (FAK2) Recombinant Human Protein
PTK2B (FAK2) is a cytoplasmic tyrosine kinase.
632.00 € - 7890.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_004094 |
---|---|
Zusammensetzung | 50mM Tris (pH 7.5), 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol |
Molekulargewicht | 145.1kDa |
Lagerungsbedingungen | Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
Kennzeichnung | RUO - research use only |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10352213
|
Invitrogen™
PV4567 |
10μg |
632.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 04-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15498653
|
Invitrogen™
PR8161B |
100μg |
1826.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 04-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15488733
|
Invitrogen™
PV4568 |
1mg |
7890.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 04-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Description
PTK2B (FAK2) is involved in calcium-induced regulation of ion channels and activation of the map kinase signaling pathway.
Specifications
NP_004094 | |
145.1kDa | |
RUO - research use only | |
FAK Kinase Family | |
Recombinant | |
Baculovirus |
50mM Tris (pH 7.5), 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol | |
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. | |
PTK2B (FAK2) | |
Human | |
GST Tag |