Learn More
Puerarin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16474767
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16474767 50 mg -
16448878 10 mg -
16419006 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16474767 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN0145
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Puerarin, an isoflavone extracted from Radix puerariae, is a 5-HT2C receptor antagonist.
Puerarin, an isoflavone extracted from Radix puerariae, is a 5-HT2C receptor antagonist.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Puerarin
CAS 3681-99-0
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C21H20O9
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (120.08 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(C2=CC=C(O)C=C2)=COC3=C([C@H]4[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O4)O)O)O)C(O)=CC=C13
Molekulargewicht (g/mol) 416.38
Formelmasse 416.38
Reinheit (%) 99.2%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation