Learn More
Kartell™ PVC-Tablett
Für die Aufbewahrung von Kleinteilen, Pipetten oder Steckverbindern.
Marke: Kartell™ 0095200
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Tablett mit 5 Fächern
- Zentrales Fach für Pipetten
- Für den Einsatz in Schubladen
- Aus PVC
Spezifikation
7 mL | |
Weiß | |
300 mm (innen), 305 mm (außen) | |
Eingabetablett | |
7-ml-Bijou-Flaschen oder -Probenröhrchen | |
Rechteckig | |
Autoklavierbar |
350 x 300 x 40 mm | |
40 mm (außen), 42 mm (innen) | |
PVC | |
300 mm (außen), 355 mm (innen) | |
1/Pckg. | |
0,25 oz. |