Learn More
Kartell™ PVC-Tablett
Für die Aufbewahrung von Kleinteilen, Pipetten oder Steckverbindern.
Marke:  Kartell™ 0095400
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10717551
  • 53.30 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Tablett mit 5 Fächern
  • Zentrales Fach für Pipetten
  • Für den Einsatz in Schubladen
  • Aus PVC
Spezifikation
Spezifikation
304 x 404 x 64 mm
64 mm
PVC
404 mm
Rechteckig
Weiß
304 mm
Eingabetablett
1/Pckg.