Learn More
Pyrex™ Büchner-Filtertrichter aus Glas, 175 mm Durchmesser
Aus chemikalienbeständigem Pyrex™ Glas. Der Pyrex™ Büchner-Filtertrichter aus Glas mit 175 mm Durchmesser verfügt über eine integrierte Sinterglasscheibe und ist äußerst beständig gegen die meisten korrosiven Reagenzien. Er macht Filterpapier überflüssig.
Marke: Pyrex 3722/04M
513.00 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.83000kg
Beschreibung
- Umfangreiches Sortiment an Büchner-Filtertrichtern mit integrierten Sinterglasscheiben
- Scheiben und Trichtergehäuse aus chemikalienbeständigem Pyrex™ Glas
- Zur bequemen Filtration von Lösungen
- Kein Filterpapier erforderlich
- Sehr widerstandsfähig gegenüber den meisten korrosiven Reagenzien, einschließlich Ammoniak und konzentrierter Schwefelsäure - Verschiedene Scheibendurchmesser und Porositäten
Spezifikation
4000 ml | |
Pyrex Borosilikatglas, Borosilikatglas | |
Für einfache Filterlösungen | |
Integrierte Filterplatte, Scheibe aus Sinterglas | |
2 | |
Büchner Filter Trichter |
30 mm | |
390 mm | |
175 mm | |
150 mm | |
40 bis 100 μm |