Learn More
Pyrex™ Büchner-Filtertrichter aus Glas, 175 mm Durchmesser
Aus chemikalienbeständigem Pyrex™ Glas. Der Pyrex™ Büchner-Filtertrichter aus Glas mit 175 mm Durchmesser verfügt über eine integrierte Sinterglasscheibe und ist äußerst beständig gegen die meisten korrosiven Reagenzien. Er macht Filterpapier überflüssig.
540.00 € - 705.00 €
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 4000 ml |
---|---|
Durchmesser (metrisch) Stiel | 30 mm |
Material | Pyrex Glas, Borosilikatglas |
Höhe (metrisch) | 390 mm |
Durchmesser (metrisch) Scheibe | 175 mm |
Produktcode | Marke | Porosität | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porosität | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11368004
|
Pyrex
3722/02M |
1 | 100 bis 160 μm |
705.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11398004
|
Pyrex
3722/08M |
4 | 10 bis 16 μm |
605.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11388004
|
Pyrex
3722/06M |
3 | 16 bis 40 μm |
685.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12858180
|
Pyrex
3722/04M |
2 | 40 bis 100 μm |
540.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Umfangreiches Sortiment an Büchner-Filtertrichtern mit integrierten Sinterglasscheiben
- Scheiben und Trichtergehäuse aus chemikalienbeständigem Pyrex™ Glas
- Zur bequemen Filtration von Lösungen
- Kein Filterpapier erforderlich
- Sehr widerstandsfähig gegenüber den meisten korrosiven Reagenzien, einschließlich Ammoniak und konzentrierter Schwefelsäure - Verschiedene Scheibendurchmesser und Porositäten
Spezifikation
4000 ml | |
Pyrex Glas, Borosilikatglas | |
175 mm | |
150 mm |
30 mm | |
390 mm | |
Integrierte Filterplatte, Scheibe aus Sinterglas |