Learn More
Pyrex™ Vakuum-Saugflasche aus Borosilikatglas mit seitlichem Anschluss
Die Konstruktion aus Borosilikatglas entspricht ISO 6556. Der Pyrex™ Vakuumfilterkolben aus Borosilikatglas mit Seitenarm ist dickwandig, um höhere mechanische Festigkeit zu gewährleisten; der „genoppte“ Boden minimiert den Oberflächenabrieb. Diese Büchner-Kolben verfügen über einen integrierten Seitenarm aus Glas für flexible Schläuche mit 9 mm Bohrung, die für die Vakuumfiltration erforderlich sind.
Marke: Pyrex 1170/08M
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.77080kg
Beschreibung
Die Konstruktion aus Borosilikatglas entspricht ISO 6556.Der Pyrex™ Vakuumfilterkolben aus Borosilikatglas mit Seitenarm ist dickwandig, um höhere mechanische Festigkeit zu gewährleisten; der „genoppte“ Boden minimiert den Oberflächenabrieb.Diese Büchner-Kolben verfügen über einen integrierten Seitenarm aus Glas für flexible Schläuche mit 9 mm Bohrung, die für die Vakuumfiltration erforderlich sind.
- Entspricht ISO 6556
- Kolben vom Typ Büchner für die Vakuumfiltration
- Hohe mechanische Festigkeit durch dicke Wände
- Boden mit Besatz als Schutz vor Oberflächenabrieb
- Mit integriertem Seitenhals aus Glas zum Anschließen von flexiblen Schläuchen mit einer Bohrung von 9 mm
Spezifikation
ISO 6556 | |
45 mm | |
Borosilikatglas | |
135 mm |
Bauart:Erlenmeyer | |
1000 ml | |
230 mm | |
43 |