Learn More
Pyrex™ Vakuum-Saugflasche aus Borosilikatglas mit seitlichem Anschluss
Die Konstruktion aus Borosilikatglas entspricht ISO 6556. Der Pyrex™ Vakuumfilterkolben aus Borosilikatglas mit Seitenarm ist dickwandig, um höhere mechanische Festigkeit zu gewährleisten; der „genoppte“ Boden minimiert den Oberflächenabrieb. Diese Büchner-Kolben verfügen über einen integrierten Seitenarm aus Glas für flexible Schläuche mit 9 mm Bohrung, die für die Vakuumfiltration erforderlich sind.
36.60 € - 1145.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 6556 |
---|---|
Beschreibung | Bauart:Erlenmeyer |
Material | Borosilikatglas |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) Hals | Außendurchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) Hals | Außendurchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11931548
|
Pyrex
1170/02M |
100 ml | 24 mm | 64 mm | 105 mm |
484.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11941548
|
Pyrex
1170/04M |
250 ml | 34 mm | 85 mm | 155 mm |
423.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11951548
|
Pyrex
1170/06M |
500 ml | 35 mm | 105 mm | 185 mm |
480.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12693182
|
Pyrex
1170/08M |
1000 ml | 45 mm | 135 mm | 230 mm |
415.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12089897
|
Pyrex
1170/10D |
2000 ml | 60 mm | 166 mm | 260 mm |
220.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
12559965
|
Pyrex
1170/12M |
3000 ml | 68 mm | 187 mm | 335 mm |
1145.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11387834
|
Pyrex
1170/14D |
5000 ml | 68 mm | 220 mm | 385 mm |
408.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
15167203
|
Pyrex
1170/08M |
1000 ml | 45 mm | 135 mm | 230 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
Beschreibung
Die Konstruktion aus Borosilikatglas entspricht ISO 6556.Der Pyrex™ Vakuumfilterkolben aus Borosilikatglas mit Seitenarm ist dickwandig, um höhere mechanische Festigkeit zu gewährleisten; der „genoppte“ Boden minimiert den Oberflächenabrieb.Diese Büchner-Kolben verfügen über einen integrierten Seitenarm aus Glas für flexible Schläuche mit 9 mm Bohrung, die für die Vakuumfiltration erforderlich sind.
- Entspricht ISO 6556
- Kolben vom Typ Büchner für die Vakuumfiltration
- Hohe mechanische Festigkeit durch dicke Wände
- Boden mit Besatz als Schutz vor Oberflächenabrieb
- Mit integriertem Seitenhals aus Glas zum Anschließen von flexiblen Schläuchen mit einer Bohrung von 9 mm
Spezifikation
ISO 6556 | |
Bauart:Erlenmeyer | |
Borosilikatglas |