Learn More
Pyrex™ Einfacher Seitenarm, rechtwinklige Form
Seitenarme mit 100 mm Länge
Marque: Quickfit HP6RA/7
117.80 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Informations supplémentaires : Netto-Gewicht : 0.12000kg
Description
100 mm lange Seitenarme
- Seitenarme mit 100 mm Länge
Spécification
Seitenhals ohne Profil | |
Borosilikatglas | |
210 mm |
6,0 mm | |
10 mm | |
Borosilikatglas |