Learn More
Pyrex™ Einfacher Seitenarm, rechtwinklige Form
Seitenarme mit 100 mm Länge
96.60 € - 173.00 €
Product Code | Brand | Stopfenöffnung | Durchmesser (metrisch) seitlicher Anschluss | Länge (metrisch) | Price | Quantity & Availability | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Stopfenöffnung | Durchmesser (metrisch) seitlicher Anschluss | Länge (metrisch) | Price | Quantity & Availability | |||
11916728
|
Quickfit
HP3RA/7 |
3,0 mm | 10 mm | 210 mm |
99.35 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11996718
|
Quickfit
HP3RA/5 |
3,0 mm | 8 mm | 210 mm |
97.65 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10420865
|
Quickfit
HP6RA/7 |
6,0 mm | 10 mm | 210 mm |
124.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11956728
|
Quickfit
HP6RA/10 |
6,0 mm | 13 mm | 210 mm |
96.60 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12435276
|
Quickfit
HP10RA/10 |
10,0 mm | 13 mm | 225 mm |
173.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Description
100 mm lange Seitenarme
- Seitenarme mit 100 mm Länge
Specifications
Seitenhals ohne Profil | |
Borosilikatglas |