Learn More
Pyrex™ Einfacher Seitenarm, rechtwinklige Form
Seitenarme mit 100 mm Länge
Marke: Quickfit HP3RA/5
92.77 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
100 mm lange Seitenarme
- Seitenarme mit 100 mm Länge
Spezifikation
Seitenhals ohne Profil | |
Borosilikatglas | |
210 mm |
3,0 mm | |
8 mm |