Learn More
Pyrex™ Einfacher Seitenarm, gerade Form
Seitenarme mit 100 mm Länge
94.70 € - 484.00 €
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) seitlicher Anschluss | Länge (metrisch) | Stopfenöffnung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) seitlicher Anschluss | Länge (metrisch) | Stopfenöffnung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11946728
|
Quickfit
HP3ST/7 |
10 mm | 210 mm | 3 mm |
94.70 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11936728
|
Quickfit
HP3ST/5 |
Bohrung: 5 mm, Außendurchmesser: 8 mm | 210 mm | 3 mm |
94.70 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15517920
|
Quickfit
HP6ST/10 |
13 mm | 210 mm | 6 mm |
484.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12071892
|
Quickfit
HP6ST/7 |
10 mm | 210 mm | 6 mm |
144.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12041892
|
Quickfit
HP10ST/10 |
13 mm | 225 mm | 10 mm |
213.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Seitenarme mit 100 mm Länge
Spezifikation
Seitenhals ohne Profil |