Learn More
Pyributicarb, MedChemExpress
Artikelnummer. 16400737
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16400737 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16400737 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY111202
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Pyributicarb, a carbamate-type herbicide, is a potent activator of both CYP3A4 gene and human pregnane X receptor (hPXR).
Pyributicarb, a carbamate-type herbicide, is a potent activator of both CYP3A4 gene and human pregnane X receptor (hPXR).
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyributicarb
CAS 88678-67-5
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C18H22N2O2S
Menge 50 mg
Synonym TSH-888
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (302.63 mM; Need ultrasonic)
SMILES S=C(OC1=CC=CC(C(C)(C)C)=C1)N(C2=NC(OC)=CC=C2)C
Molekulargewicht (g/mol) 330.44
Formelmasse 330.44
Reinheit (%) 99.94%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus