Learn More
Molecular Probes™ Qtracker™ 525 Cell Labeling Kit (Trial Size)
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Stück
Description
Das Qtracker™ 525 Zellmarkierungskit verwendet ein spezifisch zielgerichtetes Peptid, um eine grün fluoreszierende Qdot™ 525-Sonde (Ex/Em 405–485/525 nm) im Zytoplasma von Lebendzellen zu platzieren. In den Zellen erzeugt die Qdot™ 525-Sonde eine intensive, stabile Fluoreszenz, die über mehrere Generationen hinweg verfolgt werden kann und nicht auf benachbarte Zellen innerhalb einer Population übertragen wird. Diese Testversion bietet eine praktische Einführung in die Qtracker™ Zellmarkierungstechnologie zu einem erschwinglichen Preis.
Benötigen Sie ein anderes Emissionsspektrum oder ein längeres Tracking? Informationen zu unseren anderen Säugetierzellen-Trackingprodukten
Merkmale des Qtracker™ Zellmarkierungskits:
Qtracker™ Sonden ermöglichen eine kontinuierliche Leuchtkraft, ohne dass Probleme mit Photobleichung oder Abbau auftreten, die häufig mit organischen Farbstoffen verbunden sind
Einfache Handhabung: Qtracker™ Markierungslösung zu Zellen in serumhaltigem Medium hinzugeben, eine Stunde lange inkubieren, danach die Zellen nachweisen und verfolgen
Sie erhalten eine intensive, stabile Fluoreszenz, die über mehrere Generationen hinweg verfolgt werden kann
Hervorragende Werkzeuge für Langzeit-Tracking- oder Bildgebungsstudien von lebenden Zellen, einschließlich Migration, Motilität, Morphologie und anderen Zellfunktions-Assays
Die Qtracker™ Zellmarkierungskits verwenden ein spezifisches Zielpeptid zur Platzierung von Qdot™ Sonden im Cytoplasma lebender Zellen. Da der zytoplasmatische Abgabemechanismus nicht durch ein spezifisches Enzym vermittelt wird, wurde keine Zelltypspezifität beobachtet. Die maximale Abgabe erfolgt in der Regel in weniger als 1 Stunde.
Die Qdot™ Sonden sind mit serumempfindlichen Zellen kompatibel. Die intensive Fluoreszenz der Qdot™ Sonden wird in komplexen Zellumgebungen und unter verschiedenen biologischen Bedingungen, darunter Veränderungen des intrazellulären pH-Werts, der Temperatur und der metabolischen Aktivität, aufrechterhalten.
Lang anhaltendes, zielgerichtetes Signal
Die Verwendung von Qtracker™ Zellmarkierungskits ermöglicht die Beobachtung markierter Zellen mit extensiver durchgehender Leuchtkraft, ohne dass Probleme mit Photobleichung oder Abbau auftreten, die häufig mit organischen Farbstoffen einhergehen. In den Zellen sind die Qdot™ Sonden in den zytoplasmatischen Vesikeln lokalisiert und werden über mindestens sechs Generationen von Tochterzellen ererbt. Die Fluoreszenz der Qdot™ Sonden kann in einigen Zelllinien für bis zu einer Woche nach der Abgabe nachgewiesen werden. Die langfristige Zellretention der Qdot™ Sonden bietet ein ideales Werkzeug zur Untersuchung von Zellmotilität, Migration, Differenzierung, Morphologie und vielen anderen Zellfunktionen. Da die Qtracker™ Markierungen nicht aus intakten markierten Zellen austreten und auf benachbarte Zellen übertragen werden, ergeben die Qtracker™ Zellmarkierungskits ein zielgerichtetes Signal.
Signalüberwachung auf mehreren Plattformen
Mit Qtracker™ Reagenz markierte lebende Zellen lassen sich auf zahlreichen Plattformen bequem überwachen, einschließlich Durchflusszytometrie, Fluoreszenz-/Konfokal-Mikroskopie, Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegeräten und High-Content-Bildgebungssystemen.
Minimale Auswirkungen auf lebende Zellen
Die Zytotoxizität des in Qtracker™ Zellmarkierungskits verwendeten Materials wurde in verschiedenen Zelllinien getestet, einschließlich CHO, HeLa, U-118, 3T3, HUVEC und Jurkat-Zellen. Die Markierung mit Qtracker™ Zellmarkierungskits scheint sich nur minimal auf die Expression von Zelloberflächenmarkern, die Zellvermehrung, die zelluläre Enzymaktivität und die Zellmotilität auszuwirken.
Hilfreich für verschiedene Zellverfolgungsstudien
Nach der Markierung haben Forscher eine große Vielfalt an Anwendungen für mit Qtracker™ markierte Zellen nachgewiesen, einschließlich Co-Zellkulturen und Zelleinheiten in heterotypischer Montage, Multilineardifferenzierung, Transdifferenzierung gegenüber Zellfusion, embryonaler und mesenchymaler Stammzellverfolgung und Zellmigrationsdynamik.
Benötigen Sie ein anderes Emissionsspektrum oder ein längeres Tracking? Informationen zu unseren anderen Säugetierzellen-Trackingprodukten
Merkmale des Qtracker™ Zellmarkierungskits:
Die Qtracker™ Zellmarkierungskits verwenden ein spezifisches Zielpeptid zur Platzierung von Qdot™ Sonden im Cytoplasma lebender Zellen. Da der zytoplasmatische Abgabemechanismus nicht durch ein spezifisches Enzym vermittelt wird, wurde keine Zelltypspezifität beobachtet. Die maximale Abgabe erfolgt in der Regel in weniger als 1 Stunde.
Die Qdot™ Sonden sind mit serumempfindlichen Zellen kompatibel. Die intensive Fluoreszenz der Qdot™ Sonden wird in komplexen Zellumgebungen und unter verschiedenen biologischen Bedingungen, darunter Veränderungen des intrazellulären pH-Werts, der Temperatur und der metabolischen Aktivität, aufrechterhalten.
Lang anhaltendes, zielgerichtetes Signal
Die Verwendung von Qtracker™ Zellmarkierungskits ermöglicht die Beobachtung markierter Zellen mit extensiver durchgehender Leuchtkraft, ohne dass Probleme mit Photobleichung oder Abbau auftreten, die häufig mit organischen Farbstoffen einhergehen. In den Zellen sind die Qdot™ Sonden in den zytoplasmatischen Vesikeln lokalisiert und werden über mindestens sechs Generationen von Tochterzellen ererbt. Die Fluoreszenz der Qdot™ Sonden kann in einigen Zelllinien für bis zu einer Woche nach der Abgabe nachgewiesen werden. Die langfristige Zellretention der Qdot™ Sonden bietet ein ideales Werkzeug zur Untersuchung von Zellmotilität, Migration, Differenzierung, Morphologie und vielen anderen Zellfunktionen. Da die Qtracker™ Markierungen nicht aus intakten markierten Zellen austreten und auf benachbarte Zellen übertragen werden, ergeben die Qtracker™ Zellmarkierungskits ein zielgerichtetes Signal.
Signalüberwachung auf mehreren Plattformen
Mit Qtracker™ Reagenz markierte lebende Zellen lassen sich auf zahlreichen Plattformen bequem überwachen, einschließlich Durchflusszytometrie, Fluoreszenz-/Konfokal-Mikroskopie, Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegeräten und High-Content-Bildgebungssystemen.
Minimale Auswirkungen auf lebende Zellen
Die Zytotoxizität des in Qtracker™ Zellmarkierungskits verwendeten Materials wurde in verschiedenen Zelllinien getestet, einschließlich CHO, HeLa, U-118, 3T3, HUVEC und Jurkat-Zellen. Die Markierung mit Qtracker™ Zellmarkierungskits scheint sich nur minimal auf die Expression von Zelloberflächenmarkern, die Zellvermehrung, die zelluläre Enzymaktivität und die Zellmotilität auszuwirken.
Hilfreich für verschiedene Zellverfolgungsstudien
Nach der Markierung haben Forscher eine große Vielfalt an Anwendungen für mit Qtracker™ markierte Zellen nachgewiesen, einschließlich Co-Zellkulturen und Zelleinheiten in heterotypischer Montage, Multilineardifferenzierung, Transdifferenzierung gegenüber Zellfusion, embryonaler und mesenchymaler Stammzellverfolgung und Zellmigrationsdynamik.
Specifications
Specifications
| Inhalt und Lagerung | Enthält: |
| Menge | 1 Kit |
| Produktlinie | Qdot |
| Reagenztyp | Reagenzien für die Zellmarkierung |
| Produkttyp | Zellmarkierungskit |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.