Learn More
Socorex™ Qualitix™ Mikropipettenspitzen, 10 μl
Die hochwertigen, autoklavierbaren Mikropipettenspitzen decken eine Vielzahl von Größen ab und passen auf zahlreiche Mikropipettenmarken. Socorex™ Qualitix™ Mikropipettenspitzen für 10μl sind auch in verschiedenen Formen erhältlich, um den Flüssigkeitstransfer zu erleichtern.
Marke: Socorex™ 302.0010GR
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05000kg
Beschreibung
- Deckt eine Reihe von Größen ab.
- Autoklavierbar.
- Optimale Dichtheit bei Socorex™ Pipetten und eine umfangreiche Kompatibilität mit anderen Marken.
- Verschiedene Spitzenversionen sind erhältlich.
Spezifikation
10 µl | |
Ungefiltert | |
Naturfarben | |
Kapillarspitzen für Gel-Beladung | |
4/Pckg. | |
Mikropipette, Socorex™ |
10 μ l | |
Nicht steril | |
Ja | |
204 Stck./Gestell | |
Ja | |
Qualitix™ |