Learn More
Socorex™ Qualitix™ Mikropipettenspitzen, 10 μl
Die hochwertigen, autoklavierbaren Mikropipettenspitzen decken eine Vielzahl von Größen ab und passen auf zahlreiche Mikropipettenmarken. Socorex™ Qualitix™ Mikropipettenspitzen für 10μl sind auch in verschiedenen Formen erhältlich, um den Flüssigkeitstransfer zu erleichtern.
35.55 € - 121.00 €
Spezifikation
Volumen (metrisch) | 10 µl |
---|---|
Dispensierungsvolumen (metrisch) | 10 μ l |
Gefiltert | Ungefiltert |
Einwegprodukt | Ja |
Produktlinie | Qualitix™ |
Produktcode | Marke | Verpackung | Sterilität | Spitzenform | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verpackung | Sterilität | Spitzenform | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10266981
|
Socorex™
302.0010GR |
204 Stck./Gestell | Nicht steril | Kapillarspitzen für Gel-Beladung |
121.00 €
816 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15700669
|
Socorex™
3090.0010B |
1000/Beutel | Nicht steril | Ultra-Mikrospitze, fein zulaufend |
35.55 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15740669
|
Socorex™
3090.0010R |
96 Stck./Gestell | Nicht steril | Ultra-Mikrospitzen, fein zulaufend |
90.85 €
1152 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15750669
|
Socorex™
3090.0010RS |
96 Stck./Gestell | Steril | Ultra-Mikrospitzen, fein zulaufend |
103.00 €
1152 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15720669
|
Socorex™
3090.0010PR |
96 Stck./Gestell | Nicht steril | Ultra-Mikrospitzen, geringe Bindung, fein zulaufend |
98.40 €
1152 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15730669
|
Socorex™
3090.0010PRS |
96 Stck./Gestell | Steril | Ultra-Mikrospitzen, geringe Bindung, fein zulaufend |
112.00 €
1152 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Deckt eine Reihe von Größen ab.
- Autoklavierbar.
- Optimale Dichtheit bei Socorex™ Pipetten und eine umfangreiche Kompatibilität mit anderen Marken.
- Verschiedene Spitzenversionen sind erhältlich.
Spezifikation
10 µl | |
Ungefiltert | |
Qualitix™ |
10 μ l | |
Ja |