Learn More
Socorex™ Qualitix™ Mikropipettenspitzen, 10 μl
Die hochwertigen, autoklavierbaren Mikropipettenspitzen decken eine Vielzahl von Größen ab und passen auf zahlreiche Mikropipettenmarken. Socorex™ Qualitix™ Mikropipettenspitzen für 10μl sind auch in verschiedenen Formen erhältlich, um den Flüssigkeitstransfer zu erleichtern.
Marke: Socorex™ 3090.0010PR
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.63000kg
Beschreibung
- Silikonfreie Harzkonstruktion.
- Maximale Flüssigkeitsrückgewinnung.
- In sterilen und nicht sterilen Gestellen erhältlich.
- Die Gestelle und Spitzen sind autoklavierbar.
- Sterile Spitzen können bei Bedarf autoklaviert werden.
- Zertifiziert proteasefrei.
Spezifikation
10 µl | |
Ungefiltert | |
Ja | |
96 Stck./Gestell | |
Ja | |
Qualitix™ |
10 μ l | |
Nicht steril | |
Ultra-Mikrospitzen, geringe Bindung, fein zulaufend | |
12/Packung, 10 Packungen/Karton | |
Mikropipette |