Learn More
Socorex™ Qualitix™ Mikropipettenspitzen, 10 μl
Die hochwertigen, autoklavierbaren Mikropipettenspitzen decken eine Vielzahl von Größen ab und passen auf zahlreiche Mikropipettenmarken. Socorex™ Qualitix™ Mikropipettenspitzen für 10μl sind auch in verschiedenen Formen erhältlich, um den Flüssigkeitstransfer zu erleichtern.
Marke:  Socorex™ 3090.0010RS
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.63000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15750669
  • 103.00 € / 1152 Stück
Verfügbar ab: 31-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Deckt eine Reihe von Größen ab.
  • Autoklavierbar.
  • Optimale Dichtheit bei Socorex™ Pipetten und eine umfangreiche Kompatibilität mit anderen Marken.
  • Verschiedene Spitzenversionen sind erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
10 µl
Ungefiltert
Naturfarben
Ultra-Mikrospitzen, fein zulaufend
12/Packung, 10 Packungen/Karton
Mikropipette
10 μ l
Steril
Ja
96 Stck./Gestell
Ja
Qualitix™