Learn More
Quickfit™ Quickfit™ Fraktionieraufsatz nach Dufton aus Borosilikatglas
Effiziente Rektifikationskolonne mit einer genau montierten Dufton Glasspirale. Die QuickFit™ Dufton Rektifikationskolonne aus Borosilikatglas kann zur Reinigung zerlegt werden.
Marke: Quickfit™ FC1/22
136.80 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
- Glaskolonne mit genau eingepasster Dufton-Glasspirale
- Hohe Effizienz: Die Flüssigkeit läuft die Kolonne hinunter und trifft auf aufsteigende Dämpfe.
- Die Spirale kann zur leichteren Reinigung herausgenommen werden.
Specifications
425 mm | |
Dufton fraktionierende Säule | |
Borosilikatglas | |
ISO 3585 |