Learn More
Quickfit™ Quickfit™ Fraktionieraufsatz nach Dufton aus Borosilikatglas
Effiziente Rektifikationskolonne mit einer genau montierten Dufton Glasspirale. Die QuickFit™ Dufton Rektifikationskolonne aus Borosilikatglas kann zur Reinigung zerlegt werden.
Marke: Quickfit™ FC2/23
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.30000kg
Beschreibung
- Glaskolonne mit genau eingepasster Dufton-Glasspirale
- Hohe Effizienz: Die Flüssigkeit läuft die Kolonne hinunter und trifft auf aufsteigende Dämpfe.
- Die Spirale kann zur leichteren Reinigung herausgenommen werden.
Spezifikation
300 mm | |
Dufton fraktionierende Säule | |
Borosilikatglas | |
ISO 3585 |