Learn More
Quickfit™ Saugflasche zur Vakuumfiltration aus Borosilikatglas mit Seitenarm und Hülsenschliff
Filterkolben mit präzisionsgeschliffenem Quickfit™ Sockel.
Marke: Quickfit FB1L/4
707.75 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.57000kg
Beschreibung
- Entspricht ISO 6556
- Mit herkömmlichen Seitenarm aus glattem Glas zur Aufnahme von Vakuumschläuchen mit 9 mm Bohrung
- Dickwandige Ausführung mit Sockel für Vakuumarbeiten
Spezifikation
ISO 3585, DIN 12217, ASTM E-438 | |
1000 ml | |
227 mm | |
136 mm |
Bauart: Erlenmeyer | |
Borosilikatglas | |
24/29 |